Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Cap™ Einweg-Probenbecher
Artikelnummer. 15310552 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Höhe (metrisch):
8 mm
9 mm
Menge:
1.000/Packung
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 15310552
Marke: Cole-Parmer™ 3617M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Aluminiumbecher unterstützen die Herstellung von Presspulver-Probenscheiben für XRF.
  • Flach und dünnwandig
  • Der Becher bildet die Unterseite und die Teilseiten der fertigen Probenplatte, wodurch sie widerstandsfähiger gegen Abplatzen und Brechen wird
  • Die Probe ist einfacher zu handhaben, zu markieren und zu lagern
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Probenbecher
Beschreibung Produziert Pellets von 40 x 5 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenvorbereitung
Höhe (angloamerikanisch) 0.35 Zoll
Höhe (metrisch) 9 mm
Menge 1.000/Packung