Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Cap™ Einweg-Probenbecher
Aluminiumbecher unterstützen die Herstellung von Presspulver-Probenscheiben für XRF.
Marke:  Cole-Parmer™ 3617
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15300552
  • 77.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Aluminiumbecher unterstützen die Herstellung von Presspulver-Probenscheiben für XRF.
  • Flach und dünnwandig
  • Der Becher bildet die Unterseite und die Teilseiten der fertigen Probenplatte, wodurch sie widerstandsfähiger gegen Abplatzen und Brechen wird
  • Die Probe ist einfacher zu handhaben, zu markieren und zu lagern
Spezifikation
Spezifikation
RFA-Spektrometer
Produziert Pellets von 40 x 5 mm
38 mm
9 mm
100/Packung
Probenbecher
1,5 in.
0.35 Zoll
Aluminium
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ XRF Spec-Cap™ Einweg-Probenbecher > 38 x 9 mm; Beutel mit 100 Beuteln