Learn More
Cole-Parmer™ Kryoblocks
Artikelnummer. 15350462 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 x 15 ml Kryoröhrchen (15 ml) aus Polycarbonat, jedes Paar fasst bis zu 30 Kryoröhrchen
24 x 5 ml Polycarbonat-Durchstechflaschen (2241-PC), jedes Paar fasst bis zu 48 Durchstechflaschen
24 x 5 ml Polyethylen-Durchstechflaschen (2241-PE), jedes Paar fasst bis zu 48 Durchstechflaschen
48 Standard 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugen- oder PRC-Röhrchen, jedes Paar fasst bis zu 96 Röhrchen
6 x 15 ml kurze Durchstechflaschen aus Polycarbonat, jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen
6 x 50 ml Polycarbonat-Kryoröhrchen oder 6 x 50 ml Polyethylen-Kryoröhrchen, jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15350462
Marke: Cole-Parmer™ 2660
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Ermöglicht kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz im Spex Geno/Grinder
  • In der 2600 Kryo-Station gekühlt und anschließend für kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz verwendet
  • Halten Sie Proben während der Gewebehomogenisierung und Zelllyse auf Flüssigstickstofftemperatur
  • Erhaltung von Pestiziden, RNA und Proteinen für wärmeempfindliche Extraktionsmethoden
  • Erhöhung der Ausbeute durch Mahlen von Proben bei Temperaturen unter null.
  • Langlebige Aluminiumkonstruktion
Modellspezifische Merkmale
2660
  • Fasst sechs kurze 2251-PC Polycarbonatfläschchen (15 ml)
  • Jedes Paar fasst bis zu zwölf Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
  • Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
2661
  • Fasst fünfzehn 2252-PC-30 Kryoröhrchen (15 ml) aus Polycarbonat
  • Jedes Paar fasst bis zu 30 Kryoröhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
  • Es müssen je zwei Stück in der Spanneinheit mit großem Fassungsvermögen verwendet werden, um sie in Balance zu halten
2662
  • Fasst vierundzwanzig 2241-PC 5 ml-Polycarbonatfläschchen (wie im 2240-PC 5 ml-Polycarbonatfläschchen-Set)
  • Jedes Paar fasst bis zu 48 Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
  • Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
2663
  • Fasst vierundzwanzig 2241-PE 5 ml-Polyethylenfläschchen (wie im 2240-PE 5 ml-Polyethylenfläschchen-Set)
  • Jedes Paar fasst bis zu 48 Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
  • Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
2664
  • Fasst sechs 2252-PC-48 -Kryoröhrchen (50 ml) aus Polycarbonat oder sechs 2252-PC-48 Kryoröhrchen (50 ml) aus Polyethylen
  • Jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
  • Es müssen je zwei Stück in der Spanneinheit mit großem Fassungsvermögen verwendet werden, um sie in Balance zu halten
Spezifikation
Produkttyp Halter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz und zum Erhalt von Pestiziden, RNA, Proteinen und anderen temperaturempfindlichen Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Spex Geno/Schleifer
Aufnahmevermögen 6 x 15 ml kurze Durchstechflaschen aus Polycarbonat, jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen
Material Aluminium