Learn More
Cole-Parmer™ Ampullenset für Hochenergie Mixer/Mill™ Schleifmaschinen
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
- Verschiedene Materialien zerkleinern, mahlen und vermahlen.
- Optimieren Sie die Leistung Ihres Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ Mühlen mit einer breiten Auswahl an Fläschchensets, die für Ihre Anwendung geeignet sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlschalen-Set |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 6,35 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8000 D, 8000 M Mischer/Mühlen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,69 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 6,83 cm |
| Enthält | Zwei 1/2 in.-Mahlkugeln |
| Material | Zirkon |