Learn More
Cole-Parmer™ Kunststofffläschchen für Hochenergie Mixer/Mill™ Schleifmaschinen
Artikelnummer. 15390502 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Element C, Polycarbonat
Element C, Polypropylen
Durchmesser (metrisch):
1,27 cm
1,9 cm
3,18 cm
Länge (metrisch):
5,08 cm
50,8 mm
7,62 cm
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15390502 Element C, Polycarbonat 1,27 cm 5,08 cm 100 Stück
15310512 Element C, Polycarbonat 1,9 cm 50,8 mm 100 Stück
15380522 Element C, Polypropylen 3,18 cm 7,62 cm 100 Stück
15300512 Element C, Polypropylen 1,9 cm 5,08 cm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15390502 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3116PC
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Kunststofffläschchen mit hochenergetischen Behältern. Mixer/Mill™ Mühlen zum Zerkleinern und Mischen von Proben.
  • Geeignet zur Verwendung mit Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ Hochenergie-Kugelmühlen.
  • Bestellen Sie Methacrylatkugeln zur Verwendung mit Einweg-Kunststofffläschchen.
Spezifikation
Produkttyp Mahlgefäß
Kapazität (angloamerikanisch) 0,16 oz.
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Element C, Polycarbonat
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 1,27 cm
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Pulverisierung weicher, spröder Materialien und zum Mischen von Flüssigkeiten und Pulvern, zum Mahlen von Suspensionen
Zur Verwendung mit (Geräte) 8000 D und 8000 M Mischer/Mühlen
Härte 1,5
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5,08 cm
Aufnahmevermögen 1, 0.37 in. Edelstahl-Mahlkugel
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 5,08 cm
Probenvolumen (angloamerikanisch) 0.06 oz.
Probenvolumen (metrisch) 2 mL