Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
Marke: Cole-Parmer™ 8009
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Set mit Fläschchen aus Hartstahl mit rundem Ende | |
35 ml | |
2,37 in. | |
Ideal für allgemeine Mahlanwendungen | |
5.5 bis 6 | |
7,62 cm | |
Mahlen: 0,1 bis 0,33 oz., Mischen: 0,85 oz. | |
0,02 lb. |
1,18 oz. | |
Gehärteter Stahl | |
6,03 cm | |
8000 D, 8000 M Mischer/Mühlen | |
3 Zoll | |
Ein Schraubverschluss, ein O-Ring, zwei 0.5 in. und vier 0.25 in.-Edelstahlkugeln | |
Mahlen: 3 bis 10 ml, Mischen: 25 ml | |
10 g |