Learn More
SPEX™ SamplePrep 6770 Freezer/Mill™ Zubehör: Fläschchen-Set
Für den Einsatz mit Spex SamplePrep Gefriergeräten/Kryogenmühlen
auf Anfrage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk
Probenvolumen (metrisch) 0,5 bis 4 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Fläschchen-Set 6751
  • Probenkapazität: 0.5 bis 4.0 ml
  • Ergibt ein vollständiges Fläschchen plus drei zusätzliche Abschnitte in der Mitte
  • Mit einem Impaktor aus Edelstahl, zwei Endstücken und vier Mittelzylindern aus Polycarbonat (6751C4)
  • Bestandteile einzeln lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk
0,5 bis 4 ml