missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spermine, TRC

Artikelnummer. 17991765
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17991765 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17991765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS680510500MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71-44-3
Summenformel C10 H26 N4
Molekulargewicht (g/mol) 202.34
Synonym 1,4-Butanediamine, N1,N4-bis(3-aminopropyl)-;1,4-Butanediamine, N,N'-bis(3-aminopropyl)- (8CI,9CI), Spermine (6CI), 1,5,10,14-Tetraazatetradecane, 4,9-Diazadodecane-1,12-diamine, Gerontine, Musculamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-tetramethylenediamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)butanediamine, NSC 268508, Neuridine, Spermin
IUPAC-Name N,N'-bis(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
SMILES NCCCNCCCCNCCCN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Spermine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
Formelmasse 202.2157
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.