Learn More
Spermin-Tetrahydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483150 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483150 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11483150 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210047401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.95 CHF
    61.88 CHF / 1 Gramm
    Sparen 3.07 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermine tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Farbe Weiß
Summenformel C10H30Cl4N4
MDL-Nummer MFCD00012914
Menge 1 g
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
InChI-Schlüssel XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
IUPAC-Name Tetrahydro-(3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amin-Tetrachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 348.18
PubChem CID 9384
Formelmasse 348.19
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPERMINE TETRAHYDROCHLORIDE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine Tetrahydrochloride