Learn More
Spermintetrahydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450525 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450525 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11450525 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210047410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00 CHF
    383.02 CHF / 10 Gramm
    Sparen 19.98 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Wird zur Ausfällung von DNA aus wässrigen Puffern mit niedrigem Salzgehalt verwendet.
  • Spermintetrahydrochlorid wurde zur DNA-Präzipitation für die durchflusszytometrische Analyse aus frisch gefrorenem Brustkrebsgewebe, archiviertem Gewebe von Speicheldrüsen-, Nieren- und Schilddrüsentumoren sowie roten Blutkörperchen von Hühnern verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermine Tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Schmelzpunkt 312°C to 314°C (literature)
Farbe Weiß
Summenformel C10H30Cl4N4
Strukturformel C10H26N4 · 4HCl
MDL-Nummer MFCD00012914
Menge 10 g
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/mL - clear, colorless solution).
InChI-Schlüssel XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
IUPAC-Name Tetrahydro-(3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amin-Tetrachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 348.18
PubChem CID 9384
Formelmasse 348.2
Reinheit (%) ≥96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermine Tetrahydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine Tetrahydrochloride