Learn More
Spermine synthase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15979-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Catalyzes the production of spermine from spermidine and decarboxylated S-adenosylmethionine (dcSAM).Spezifikation
Spermine synthase | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
SMS | |
MRSR, SMS, Spermine synthase, SPMSY, SpS | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
20603, 363469, 6611 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P52788, P97355 | |
Sms | |
Spermine synthase Fusion Protein Ag8767 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spermine synthase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur