Learn More
Spermidintrihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30417200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417200 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417200 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS680408250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Summenformel C7 H19 N3 . 3 Cl H
Menge 250 mg
Synonym Spermidine Trihydrochloride, 1,4-Butanediamine','N-(3-aminopropyl)-','trihydrochloride (8CI,9CI), Spermidine hydrochloride, Spermidine trihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
SMILES Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN
IUPAC-Name N'-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 254.63
Formelmasse 253.0879