Learn More
Spermidin-Trihydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463150 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463150 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11463150 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210047205
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 334-50-9
Summenformel C7H22Cl3N3
Molekulargewicht (g/mol) 254.62
MDL-Nummer MFCD00012918
InChI-Schlüssel LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Spermidintrihydrochlorid, n-3-Aminopropyl-1,4-Butandiamintrihydrochlorid, Spermidinhydrochlorid, n1-3-Aminopropylbutan-1,4-diamintrihydrochlorid, 1,4-Butandiamin, N-3-Aminopropyl-, Trihydrochlorid, Spermidin, Trihydrochlorid, 1,4-Butandiamin, N-3-Aminopropyl, Hydrochlorid, n-3-Aminopropylbutan-1,4-Diamintrihydrochlorid, 4-Azoniaoctamethylendiammoniumtrichlorid, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermidintrihydrochlorid
Farbe Weiß
Dichte 0.925 g/ml
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 5 g
IUPAC-Name N'-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
Formelmasse 254.6
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine Trihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermidine Trihydrochloride