Learn More
Spermidin-Trihydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484169 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15484169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61595.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bindet und fällt DNA aus; kann zur Aufreinigung von DNA-Bindungsproteinen verwendet werden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Farbe Weiß
Summenformel C7H22Cl3N3
Strukturformel NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2·3HCl
MDL-Nummer MFCD00012918
Menge 100 mg
Beilstein 3552356
Merck Index 14,8742
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
IUPAC-Name N'-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 254.62
PubChem CID 9539
Formelmasse 254.63
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver