Learn More
Spermidintrihydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310665 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310665 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16972738WL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Spermidine trihydrochloride
Versandbedingung +20°C
Summenformel C7 H19 N3 . 3 Cl H
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
SMILES Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN
IUPAC-Name N'-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molekulargewicht (g/mol) 254.63
Menge 1 mL
Formelmasse 253.0879 g/mol