Learn More
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Spectra/Por™ Dialysebeutel
Für große Probenvolumina
Marke: Spectrum™ 132 707
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material: Regenerierte Cellulose
- Länge: 60 cm (23.62 in.)
- An einem Ende versiegelt, am anderen Ende offen
- Trichter oben für einfaches Befüllen mit Proben
- Lieferung in 0.05%igem Natriumazid (muss vor der Verwendung gespült werden)
Spezifikation
Dialysesäcke | |
Spectra/Por 4 | |
29 mm | |
23.6 Zoll | |
45 mm | |
0.05 % Natriumazid-Konservierungsmittel | |
Für große Probenvolumina, Trichter zur einfachen Probenbefüllung oben angebracht |
12 bis 14 kDa | |
Regenerierte Cellulose | |
1,14 in. | |
600 mm | |
50 bis 400 ml | |
Je |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Spectra/Por™ Dialysebeutel > Spektra/Por 4; MWCO: 12 bis 14 kD; Flachbreite: 45 mm (1.77 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur