Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Beschwerte, paarige Verschlüsse
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Marke: Spectrum™ 132 749
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
- 10 Paare (20 Verschlüsse)/Packung
Spezifikation
Ja | |
Orange oder weiß | |
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten | |
Polypropylen | |
Dialyseschlauchverschluss |
Gepaart | |
12 mm | |
0° bis 121 °C | |
Regenerierte Cellulose | |
20/Packung |