Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Marke:  Spectrum™ 146502
379.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11822512
  • 390.00 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Ideal für Straining-, Filter- und Screening-Lösungen oder Suspensionen, die Moleküle oder Partikel mit hohem Molekulargewicht enthalten.
  • Nicht absorbierend
  • Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Spezifikation
Spezifikation
Hoch
Nylon
Hydrophil
3 bis 10
180 °C
Spectra Mesh Gewebefilter
ISO 9001:2008
Steril
33%
41μ m
60 μm
4,65 Zoll2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter > Scheibendurchmesser: 30 x 30-cm-Blätter; Öffnung: 41 μm; Offene Fläche: 33 %; Dicke: 60 μm