Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter
Click to view available options
Offene Fläche:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Größe (metrisch) Öffnung:
10μ m
20 μm
30 μm
41μ m
53μ m
60μ m
70μ m
100μ m
200 μm
300 μm
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Ideal für Straining-, Filter- und Screening-Lösungen oder Suspensionen, die Moleküle oder Partikel mit hohem Molekulargewicht enthalten.
- Nicht absorbierend
- Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Spezifikation
Spezifikation
Adsorption | Hoch |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
Material | Nylon |
Sterilität | Steril |
Hydrophobizität | Hydrophil |
Offene Fläche | 2% |
pH-Bereich | 3 bis 10 |
Größe (metrisch) Öffnung | 10μ m |
Temperaturstabilität | 180 °C |
Dicke (metrisch) | 45 μm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur