Learn More
Spectrum™ Spectra Gel Absorbent SPECTRAGEL
Artikelnummer. 10639975
Change view
Click to view available options
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10639975 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10639975 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 292600
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Macht das Konzentrieren von Proteinlösungen schnell und effizient
  • Material: Polyacrylat-Polyalkohol
  • Dehnt sich aus, wenn es Wasser absorbiert
  • Kann mit Dialysemembranen mit MWCOs von 0.1 bis 300 kD verwendet werden
  • Leicht zu entfernen
Spezifikation
Produkttyp Saugfähig
MWCO 0.1 bis 300 kd
Material Polyacrylat-Polyalkohol
Farbe Weiß
Menge Je
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit jeder MWCO-Dialysemembran, hohe Wasseraufnahmekapazität, praktisch für die Probenkonzentration mit Float-A-Lyzer™ G2
Die für die Konzentration benötigte Zeit hängt vom Endvolumen, MWCO, dem Verhältnis von Oberfläche zu Volumen der Membranschläuche und der Absorptionsmenge ab.