Learn More
Spectrum™ Medizinischer Algenhemmer
Artikelnummer. 11455839
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
230 ml
Packungsgröße:
230 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11455839 230 ml 230 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11455839 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 105 540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Keeps water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, etc. clean and clear
  • Enthält kein Kupfer oder andere Schwermetalle
Spezifikation
Form Flüssig
pH 6.5 bis8.3
Aussehen Blassgelb
Siedepunkt 200 °F
Zertifizierung/Konformität US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS
Material Benzalkonium-Chlorid, n-Alkyl (50 % C14, 40 % C12, 10 % C16) Dimethyl-Benzyl-Ammonium-Chlorid als ak
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendet zur Sauberhaltung von temperaturgesteuerten Instrumenten mit Zirkulation, etwa Instrumente wie zirkulierende Wasserbäder, Inkubatoren, temperaturgesteuerte Instrumente, Befeuchter, automatische Analysatorbäder und Blut-/Gasanalysatoren
Volumen (angloamerikanisch) 8 oz.
Volumen (metrisch) 230 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clear Bath®
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
Contains State Restrictions