Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 vorbenetzte 50,000– D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7.5 mm
18 mm
22 mm
Länge (metrisch):
0,45 ml/cm Vol./Länge
2,5 ml/cm Vol./Länge
3,7 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
Beschreibung
Includes
- 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Äquilibriert in Wasser
- Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
- Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
MWCO | 50 kDa |
Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
Länge (metrisch) | 2,5 ml/cm Vol./Länge |
Menge | 1 m Schläuche/Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 vorbenetzte 50,000– D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur