Learn More
Spectrum™ SPECTRA/POR 1 6-8K MWCO 50-400ML READY TO USE SACK
Artikelnummer. 15340752
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
12 bis 14 kDa
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Packungsgröße
15340752 12 bis 14 kDa 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15340752 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 CHF
    331.05 CHF / 10 Stück
    Sparen 30.95 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Gebrauchsfertige Dialysesäcke
MWCO 12 bis 14 kDa
Membran Spektren/Por 1
Breite (metrisch) 50 mm
Kapazität (metrisch) 50 bis 400 ml