Learn More
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Gebrauchsfertiges kleinvolumiges Dialysegerät
Beschreibung
Dieses vormontierte Gerät bietet ultimativen Komfort und verfügt über Schläuche mit ultrareiner Membran aus Zelluloseester (CE) mit Biotechnologie-Gütegrad. Das anwenderfreundliche Design macht die Mikrodialyse im Labor so einfach wie nie.
Der gebrauchsfertige Float-A-Lyzer G 2 ist zum Einmalgebrauch vorgesehen. Er bietet Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) mit Biotechnologie-Gütegrad in einem einfach zu verwendenden, vormontierten Dialysegerät. Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml. Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Der Schwimmring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
- Spezielles Design, das bei der Versuchsvorbereitung aufrecht auf die Tischplatte gestellt werden kann und sich während der Dialyse durch den Auftrieb selbst ausrichtet.
- Die auslaufsichere Luer-Lok™-Kappe ermöglicht einen einfachen Zugang über die mitgelieferte Spritze zum einfachen Befüllen und Entnehmen von Proben.
- Die Einheiten können für die gleichzeitige Dialyse mehrerer Proben auch ineinandergesteckt werden.
- Gebrauchsfertige Komplettlösung
- Einfaches Befüllen der Spritze (ohne Nadel)
- Maximale Probenrückgewinnung
- UltraPure CE für Biotechnologie-Labors (Reinigungsfrei)
- Breitester MWCO-Bereich
- Maximiert SA und minimiert das Aufnahmevolumen.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Micro Float-A-Lyzer Dialysevorrichtung |
MWCO | 20 kDa |
Membran | Zellulose-Ester |
Material | Polycarbonat |
Durchmesser (angloamerikanisch) Membran | 0.25 Zoll |
Durchmesser (metrisch) Membran | 6,4 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,7 in. |
Höhe (metrisch) | 44 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 1.77 Zoll |
Breite (metrisch) | 45 mm |