Learn More
Spectroflux 100, Lithiumtetraborat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346438
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11346438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012078.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 12007-60-2
Ein universelles saures Flussmittel für das Fusionieren von basischen Oxiden, Carbonaten, Aluminiumsilikaten, Glas, Keramik, Zementstahl, Aluminium, Betonmischungen, Böden, Magnesiten, Bauxiten und Oxiden von seltenen Erden. Löst die meisten Refraktärmetalle. Nicht für stark saure Proben geeignet. Die Proben müssen vollständig oxidiert werden. Spectroflux 100, Lithiumtetraborat wird in Emaillen verwendet. Darüber hinaus handelt es sich um ein spektroskopisches Flussmittel, das zur Fusionierung von basischen Oxiden, Glas, Aluminiumsilikaten, Keramik, Carbonaten, Zement, Stahl, Aluminium, Böden, Betonmischungen, Bauxiten, Magnesiten und Oxiden von seltenen Erden verwendet wird. Zudem wird es zur Auflösung von Proben verwendet, die eine hohe Konzentration an basischen Oxiden und Karbonatgesteinen und Aluminosilikaten enthalten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ein universelles saures Flussmittel für das Fusionieren von basischen Oxiden, Carbonaten, Aluminiumsilikaten, Glas, Keramik, Zementstahl, Aluminium, Betonmischungen, Böden, Magnesiten, Bauxiten und Oxiden von seltenen Erden.Löst die meisten Refraktärmetalle.Nicht für stark saure Proben geeignet.Proben müssen vollständig oxidiert sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-60-2
Spezifikation
Schmelzpunkt 930°C
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spectroflux 100, Lithium tetraborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boron lithium oxide