Learn More
Spectrin beta III Mouse, Clone: SPTBN2/1583, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 6712-MSM3-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Spectrin beta III | |
| Cell Surface | |
| SPTBN2/1583 | |
| Unconjugated | |
| XP_016873664 | |
| Mouse | |
| 246kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 6712 | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| SPTBN2 | |
| Recombinant human SPTBN2 fragment (aa356-475) | |
| HeLa cells. Pancreas or Liver. | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |