Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Schlauchmembran aus regenerierter Cellulose
Beschreibung
Reine regenerierte natürliche Zellulosemembranen mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO. Transparent und flexibel außer Spectra/Por™ 5. Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran, während höhere Molekulargewichte wie Proteine und Bakterien werden von der Membran zurückgehalten werden. Praktische Spender-Boxen schützen ungenutzte Membranen. Das Glycerin zur Konservierung der Membran muss vor der Verwendung entfernt werden (wenn verwendet). Die Membran drei Stunden lang in entionisiertem Wasser einweichen und dann gut mit fließendem Wasser ausspülen. Spectra/Por™ 5 wird mit einer Schicht porösem Papier verstärkt, um eine dicke, starre Membran für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Scherung zu erhalten.
- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5 wird trocken mit Glycerin geliefert
- Spectra/Por™ 6, vorbenetzt, in 0.1%igem Natriumazid geliefert
- Spectra/Por™ 7, vorbehandelt, in 0.1%igem Natriumazid, um Spurenkontaminanten zu reduzieren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Regenerated Tubing Membrane |
| MWCO | 8 kDa |
| Material | Cellulose |
| Durchmesser (metrisch) | 5.1 mm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Kapazität (metrisch) | 0.2 mL/cm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Temperaturbereich (metrisch) | 60 °C |
| Menge | 1 Each |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung |