Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ 1 Membranscheibe
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
100 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Spectrum Equilibrium Dialyzer und Spectra/Por™ MacroDialyzer Systemen.
Membranscheiben aus regenerierter Zellulose (RC)
Trocken geliefert mit Glycerin als Befeuchtungsmittel
Membranscheiben aus regenerierter Zellulose (RC)
Trocken geliefert mit Glycerin als Befeuchtungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Membrane Disc |
| MWCO | 6 bis 8 kDa |
| Membran | Regenerierte Cellulose |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Basisdialyse |