Learn More
Biochrom Kalibrationsset für Spektralphotometer
Artikelnummer. 15871192
Click to view available options
Typ:
Kalibrationsset für Spektralphotometer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15871192
Marke: Biochrom 80211513
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spektralphotometer-Kalibrierset für die Verwendung mit Ultrospec 2100/7000/8000/9000, Libra S11/12/21/22/50/60/70/80 und BioDrop Spektralphotometern
NIST-kalibriert mit anwenderfreundlicher Software
Spezifikation
Beschreibung Kalibrationsset für Spektralphotometer
Typ Kalibrationsset für Spektralphotometer
Zur Verwendung mit (Geräte) Biochrom Ultraspec 2100/7000/8000/9000, Libra S11/12/21/22/50/60/70/80 und BioDrop Spektralphotometer
Nur für Forschungszwecke