Learn More
Spectinomycin-Sulfat-Tetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30135451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135451 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135451 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6802531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64058-48-6
Summenformel C14 H24 N2 O7 . H2 O . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 448.44
Synonym 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-, sulfate (1:1), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, [2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]-, sulfate (1:1) (salt), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, sulfate (1:1) (salt) (8CI), Actinospectacin sulfate, Spectinomycin sulfate
SMILES O.O.O.O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spectinomycin sulfate tetrahydrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H24N2O7.H2O4S.4H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;1-5(2,3)4;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4);4*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;/m1...../s1
Formelmasse 448.4433