Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Spectinomycin-Sulfat |
| Typ | Spectinomycin-Sulfat |
| CAS | 21736-83-4 |
| Menge | 2 g |
| Summenformel | C14H26Cl2N2O7 |
| Synonym | U18409E, Antibiotikum |
| InChI-Schlüssel | FOGDPGQSHLLYIK-XYQGXRRISA-N |
| SMILES | CC1CC(=O)C2(C(O1)OC3C(C(C(C(C3O2)NC)O)NC)O)O.Cl.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 405.269 |
| PubChem CID | 64740 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Spectinomycin Sulfate
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.