Learn More
Spectinomycinsulfat, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15563457 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15563457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15563457 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215899305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 CHF
    132.58 CHF / 5 Gramm
    Sparen 31.42 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23312-56-3 | Formula: C14H26N2O11S | Weight: 430.43 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 23312-56-3
Summenformel C14H26N2O11S
Molekulargewicht (g/mol) 430.43
MDL-Nummer MFCD00270185
InChI-Schlüssel XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Synonym U18409E, Antibiotikum
ChEBI CHEBI:9216
IUPAC-Name (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-on; Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spectinomycin-Sulfat
Typ Spectinomycin-Sulfat
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
PubChem CID 64771
Formelmasse 430.4
Reinheit (%) ≥98%
Güte Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spectinomycin Sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.