Learn More
Spectinomycin sulfate, 93%
Artikelnummer. 15477229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15477229 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
15467229 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66034.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.32 CHF
    130.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 38.67 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23312-56-3 | C14H26N2O11S | 430.43 g/mol
Targets Gram-negative bacteria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23312-56-3
Summenformel C14H26N2O11S
Molekulargewicht (g/mol) 430.43
MDL-Nummer MFCD00270185
InChI-Schlüssel XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Synonym spectinomycin sulfate, spectinomycin sulphate, unii-bz0h4tlf9x, actinospectacin, trobicin, bz0h4tlf9x, togamycin sulfate 1:1, spectinomycin sulfate hydrate, spectinomicina, spectogard
PubChem CID 64771
IUPAC-Name (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-on; Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Spectinomycin sulfate
Siedepunkt 583°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO or water
Formelmasse 430.43
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Spectinomycin sulfate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin sulphate