Learn More
Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat, TRC
Artikelnummer. 30421430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421430 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6802581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
CAS 22189-32-8
Summenformel C14 H24 N2 O7 . 2 Cl H . 5 H2 O
Menge 1 g
Synonym 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one','decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-','dihydrochloride','pentahydrate (8CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one','decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-','dihydrochloride','pentahydrate','(2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)- (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one','decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-','dihydrochloride','pentahydrate','[2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]-, Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin hydrochloride hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
SMILES O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-Decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-on-dihydrochlorid-Pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 495.3478
Formelmasse 494.1645