Learn More
Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321494 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321494 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16972700100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
CAS 22189-32-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C14 H24 N2 O7 . 2 Cl H . 5 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate (8CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)- (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, [2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]-, Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin hydrochloride hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
SMILES O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-Decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-on-dihydrochlorid-Pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 495.3478
Menge 100 mg
Formelmasse 494,1645 g/mol