Learn More
Melford Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat
Artikelnummer. 30018775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018775 5 g 5 Gramm
30018773 1 g 1 Gramm
30018774 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018775 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S230005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat ist ein Antibiotikum, das häufig auf dem Markt für Biowissenschaften eingesetzt wird.
Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat ist ein Antibiotikum, das häufig auf dem Markt für Biowissenschaften eingesetzt wird. Es gehört zur Klasse der Aminocyclitol-Antibiotika und wird vor allem wegen seiner Aktivität gegen gramnegative Bakterien eingesetzt.
Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat findet Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Forschung, Molekularbiologie und Biotechnologie. Es wird häufig als Selektionsmittel in Zellkultursystemen eingesetzt und dem Wachstumsmedium zugesetzt, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern, die Zelllinien kontaminieren könnten.
Es ist außerdem besonders wirksam gegen bestimmte Stämme gramnegativer Bakterien, einschließlich Escherichia coli. Es wirkt, indem es die Proteinsynthese in Bakterien hemmt, was letztendlich zu deren Tod führt. Seine selektive Wirkung macht es wertvoll für die Aufrechterhaltung steriler Bedingungen und die Selektion von Zellen, die fremdes genetisches Material aufgenommen haben, in molekularbiologischen Experimenten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate
CAS 22189-32-8
Menge 5 g
Summenformel C14H24N2O7-2 HCl-5H2O