Learn More
Spectinomycin-Dihydrochlorid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10700350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10700350 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10700350 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP29571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt die Proteinsynthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spectinomycin Dihydrochloride
Typ Spectinomycin Dihydrochloride
Physikalische Form Pulver/Feststoff
CAS 22189-32-8
Schmelzpunkt 210°C
Quelle Streptomyces spectabilis
Glührückstand < 1.0%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Spezifische Drehung 15 to 21°
Wasser 16.0 to 20.0%
Konzentration >603μg/mg
Menge 1 g
Summenformel C14H36Cl2N2O12
MDL-Nummer MFCD00150886
Merck Index 15, 8866
InChI-Schlüssel DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC-Name Dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one Pentahydrat Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 495.34
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Formelmasse 495.3
Reinheit (%) >603 μg/mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spectinomycin pentahydrate dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.