Learn More
Spectinomycin-Dihydrochlorid, 96.4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464371 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464371 25 g 25 Gramm
11454371 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464371 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215206725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 CHF
    463.54 CHF / 25 Gramm
    Sparen 23.46 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-32-8 , 7732-18-5
Summenformel C14H36Cl2N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 495.34
MDL-Nummer MFCD00150886
InChI-Schlüssel DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Synonym U18409AE, Actinospectacin
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
IUPAC-Name Dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one Pentahydrat Dichlorid
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spectinomycin-dihydrochlorid
Typ Spectinomycin-dihydrochlorid
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 0.964
Formelmasse 495.36
Güte Not Available