Learn More
Bolle Protection™ SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR READING AREA +1.5
Ultramodulare und stufenlos anpassbare Schutzbrille mit dioptrischen Korrekturgläsern. Die Bolle Protection™ Polycarbonat-Schutzbrille mit Lesebereich wird mit kratzfesten Gläsern mit Antifog-Beschichtung geliefert.
Marke: Bolle Protection™ IRIDPSI2.5
Additional Details : Gewicht : 0.03690kg
Beschreibung
- Transparente Gläser
- Lesebereich.
- Einstellbare B-Flex Brücke mit Gedächtnisfunktion.
- Drehbügel/neigbare Front
- Rutschsicheres Tipgrip-Design.
- Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
- Anti-Kratz-Beschichtung.
- Antifog-Beschichtung.
- 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
- Gläser- und Rahmenschutz vor niedriger Krafteinwirkung; widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s.
- Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest | |
CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. | |
Ja |
Lesebereich: +2.5 | |
Durchsichtig |