Learn More
Epredia™ Präparathalterungen für die Serien HM 520, 525, 550 und 560
Verwenden Sie Epredia™ Präparathalterungen für Epredia™ Serien HM 520, 525, 550 und 560 mit HM 520-, 525-, 550- und 560-Kryostaten.
74.00 CHF - 261.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12077219
|
Epredia™
715640 |
HM 560 Serie | 50 x 75mm |
261.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12097219
|
Epredia™
715700 |
HM 550 Serie | 20mm |
74.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12007229
|
Epredia™
715710 |
HM 550 Serie | 30mm |
79.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12023139
|
Epredia™
715230 |
Für HM 520 und 525 Serie | 40mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12057229
|
Epredia™
715760 |
HM 550 Serie | 70 x 75mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Probenträger für Thermo Scientific™ HM 520, 525, 550 und 560 Serien für Ihre HM 520, 525, 550 und 560 Kryostaten.