Learn More
Wheaton™ Probenbeutel mit Dokumententasche, Aufdruck für biologische Gefahrstoffe
Beschreibung
- Gewährleistet einen sicheren Probentransfer
- Für den Transport klinischer Proben und Dokumente
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Selbstklebend |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport klinischer Proben und Dokumente |
| Enthält | Dokumententasche, Aufdruck für biologische Gefahrstoffe |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Nicht steril |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 220 mm |
| Mehr anzeigen |