Learn More
Brannan™ BS718 M50 Hydrometer für Erdöl
Artikelnummer. 32178830
Ansicht ändern
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,6 bis 0,65 g/ml
0,95 bis 1 g/ml
1 bis 1,05 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baumé-Bereich Packungsgröße
32178830 0,95 bis 1 g/ml 5 Stück
12801478 0,6 bis 0,65 g/ml 1 Stück
12881478 1 bis 1,05 g/ml 1 Stück
12871478 0,95 bis 1 g/ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 32178830 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 10/457/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.70 CHF
    88.03 CHF / 5 Stück
    Sparen 60.67 CHF
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichtehydrometer für verschiedene Oberflächenspannungsbereiche.
  • Schrot geladen
  • Länge 270 mm
  • Unterteilungen 0,001 g/ml
  • Genauigkeit ±0,0006 g/ml
  • Kalibriert bei 15 °C
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,001 g/mL
Zertifizierung/Konformität UKAS
Länge (metrisch) 270 mm
Dichte (metrisch) 0,95 bis 1,00 g/ml
Inhalt und Lagerung 15 °C
Material Natronglas
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot
Baumé-Bereich 0,95 bis 1 g/ml