Learn More
Brannan™ BS718 M50 Hydrometer für Erdöl
Beschreibung
- Schrot geladen
- Länge 270 mm
- Unterteilungen 0,001 g/ml
- Genauigkeit ±0,0006 g/ml
- Kalibriert bei 15 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Schritten | 0,001 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | UKAS |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Inhalt und Lagerung | 15 °C |
| Material | Natronglas |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Baumé-Bereich | 1 bis 1,05 g/ml |