Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 305 mm
Click to view available options
Schritten:
0,001
0,002
0,005
0,01
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 0,810
0,700 bis 1,000
0,800 bis 0,910
0,900 bis 1,010
1,000 bis 1,220
1,000 bis 1,600
1,000 bis 2,000
1,200 bis 1,420
1,400 bis 1,620
1,600 bis 1,820
1,800 bis 2,020
2,000 bis 3,000
2,200 bis 2,420
2,400 bis 2,620
3,000 bis 4,000
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- The specific gravity range and subdivisions differ depending on the model.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Specific Gravity Hydrometer |
| Schritten | 0,002 |
| Länge (metrisch) | 30.5 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 35 x 3 x 3 cm |
| Material | Glas |
| Gewicht (metrisch) | 6 g |
| Bereich der relativen Dichte | 1,200 bis 1,420 |
| Temperature of Standardization | 60 °F |