Learn More
Thermo Scientific™ Specialty Waters
Artikelnummer. 13432219
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 13432219
Marke: Thermo Scientific™ 11201A/CTOC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Spezialwasser sind hochreine Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt, die in Flaschen mit 1 l oder Glaskannen mit 4 l Inhalt erhältlich sind und nach den genauesten Standards hergestellt, verpackt und getestet werden.
Thermo Scientific™ Spezialwasser werden nach den genauesten Standards hergestellt, verpackt und getestet und sind hochreine Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt, die in Glasflaschen mit 1 l oder 4 l Volumen erhältlich sind. Thermo Scientific Produkte für TOC-Analysen (gesamter organischer Kohlenstoff) umfassen Behälter für Probenahme und Lagerung, für Autosampler geeignete Fläschchen, Kulturröhrchen und Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt.
  • Verpackt in vorgereinigten Braunglasbehältern in einer Umgebung der Klasse 10
  • Reinheit übersteigt 17 Megaohm Widerstandsfähigkeit
  • Geringe organische und anorganische Verunreinigungen zum Zeitpunkt der Verpackung
  • Die Verarbeitung erfolgt mit Umkehrosmose, Aktivkohle und TOC-Reduktion mit ultravioletter Strahlung.
  • Filtriert bis 0,1 Mikrometer durch hydrophobe Membranfilter
  • Zertifizierter Gehalt von weniger als 50 ppb TOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,7 in.
Enthält Filled with TOC Water
Material Glas
Anzahl pro Karton 12
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert für den Gehalt von < 50 ppb gesamtem organischem Kohlenstoff
Closure Included Yes
Höhe (metrisch) 205,74 mm
Produkttyp Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,1 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 93,98 mm