Learn More
SPE-Röhrchen aus Phenylpolypropylen, mit umgekehrter Phase, 500 mg, 3 ml Bakerbond
Artikelnummer. 10492991 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10492991 50/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10492991 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 709503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00 CHF
    377.49 CHF / 50 Stück
    Sparen 136.51 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027