Learn More
Gilson™ SPE-Verteiler
Artikelnummer. 16696165 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Ports:
24
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Ports Packungsgröße
16696165 24 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16696165 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 37417012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SPE-Verteiler-Kit
  • Kassettenauswurfwurfplatte (1 Stk.)
  • Kassettengestell, SPE, 24 Positionen, 1 ml (3 Stk.)
  • Dichtung mit selbstklebender Dichtung, 24 Positionen (2 Stk.)
  • Verteiler, SPE, 24 Positionen (1 Stk.)
  • O-Ring-Verteilerdichtung (1 Stk.)
  • Röhrchengestell, SPE-Sammlung, 1–3 ml, 12 x 75 mm (1 Stk.)
Spezifikation
Beschreibung Kit mit 24 Positionen
Volumen (metrisch) 3 mL
Material SPE-Verteiler
Anzahl Ports 24