Learn More
Brady™ SPC™ SKR-ADR-S Absorptionsmittel Re-Form Wartungs-ADR-Kit
Artikelnummer. 30533370 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
14.001 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533370 14.001 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533370 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.70 CHF
    93.61 CHF / 1 Stück
    Sparen 17.09 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SKR-ADR-S ist ein umweltfreundliches, tragbares Notfallset für auslaufende Flüssigkeiten, das in einer robusten, durchsichtigen Tasche mit Schultergurt geliefert wird. Konzipiert für kleine Mengen an verschütteten Industrieflüssigkeiten, mit Ausnahme von hochaggressiven Säuren und Laugen.
SKR-ADR-S ist ein umweltfreundliches, tragbares Notfallset für auslaufende Flüssigkeiten, das in einer robusten, durchsichtigen Tasche mit Schultergurt geliefert wird.
  • Konzipiert für kleine Mengen an verschütteten Industrieflüssigkeiten, mit Ausnahme von hochaggressiven Säuren und Laugen.
  • Gefüllt mit umweltfreundlichen Re-Form Sorptionsmittel, die aus mindestens 70 % recyceltem Zeitungspapier und Rohzellulosematerial hergestellt werden, bieten eine überlegene Absorptionsfähigkeit zu geringeren Kosten.
  • Benötigt nur minimalen Lagerplatz und enthält dennoch alle Absorptionsmittel, die zur Beseitigung kleinerer Verschmutzungen erforderlich sind, sowie Polster und Kissen zur Eindämmung der Verschmutzung.
  • Der robuste, durchsichtige Beutel ermöglicht eine einfache Kontrolle der Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen.
  • Schneller und einfacher Zugriff auf die Sorptionsmittel gewährleistet eine schnelle Reaktion dank des Reißverschlusses, der die gesamte Vorderseite des Beutels öffnet.
  • Inhalt: 25 Pads (41 x 51 cm), 4 Socs (7,6 x 122 cm), 1 Paar Handschuhe und 1 Entsorgungsbeutel.
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 14.001 gal.
Typ Absorptions-Pflegeset
Zur Verwendung mit (Geräte) Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen
Enthält 25 Pads (41 x 51 cm), 4 Socs (7,6 x 122 cm), 1 PAAR Handschuhe und 1 Entsorgungsbeutel.
Modell Universalsorbens
Alternate Part Number SKR-ADR-S