Learn More
Brady™ SPC™ SKR-ADR-L Absorptionsmittel Re-Form Wartungs-ADR-Kit
Artikelnummer. 30533365 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
21,926 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533365 21,926 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533365 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.30 CHF
    125.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 22.14 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SKR-ADR-L ist ein umweltfreundliches, tragbares Notfallset für ausgelaufene Flüssigkeiten, das in einer robusten, durchsichtigen Tasche mit Schultergurt geliefert wird. Konzipiert für kleine Mengen an verschütteten Industrieflüssigkeiten, mit Ausnahme von hochaggressiven Säuren und Laugen.
SKR-ADR-L ist ein umweltfreundliches, tragbares Notfallset für ausgelaufene Flüssigkeiten, das in einer robusten, durchsichtigen Tasche mit Schultergurt geliefert wird.
  • Konzipiert für kleine Mengen an verschütteten Industrieflüssigkeiten, mit Ausnahme von hochaggressiven Säuren und Laugen.
  • Gefüllt mit umweltfreundlichen Re-Form Sorptionsmittel, die aus mindestens 70 % recyceltem Zeitungspapier und Rohzellulosematerial hergestellt werden, bieten eine überlegene Absorptionsfähigkeit zu geringeren Kosten.
  • Benötigt nur minimalen Lagerplatz und enthält dennoch alle Absorptionsmittel, die zur Beseitigung kleinerer Verschmutzungen erforderlich sind, sowie Polster und Kissen zur Eindämmung der Verschmutzung.
  • Der robuste, durchsichtige Beutel ermöglicht eine einfache Kontrolle der Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen.
  • Der Reißverschluss, der die gesamte Vorderseite des Beutels öffnet, ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Sorptionsmittel und gewährleistet so eine rasche Reaktion.
  • Inhalt: 35 Pads (41 x 51 cm), 1 Soc (7,6 cm x 122 cm), 1 Soc (7,6 cm x 244 cm), 1 Kissen (43 x 48 cm), 4 Kissen (25 x 25 cm), 1 Paar Handschuhe und 2 Entsorgungsbeutel.
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 21,926 gal.
Typ Absorptions-Pflegeset
Zur Verwendung mit (Geräte) Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen
Enthält 35 Pads (41 x 51 cm), 1 Soc (7,6 x 122 cm), 1 Soc (7,6 x 244 cm), 1 Kissen (43 x 48 cm), 4 Kissen (25 x 25 cm), 1 Paar Handschuhe und 2 Entsorgungsbeutel.
Modell Universalsorbens
Alternate Part Number SKR-ADR-L