Learn More
Brady™ SPC™ MRO30-DP-E Absorptionsmittel MRO Plus Perforierte Absorptionsrolle
Artikelnummer. 30533357 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
48,871 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533357 48,871 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533357 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.50 CHF
    262.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 44.86 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MRO30-DP-E ist eine zweilagige, graue, schwere, verklebte und doppelt perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt. Die einseitige Spinnvliesung sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusselbildung.
MRO30-DP-E ist eine 2-lagige, graue, schwere, verklebte und doppelt perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. absorbiert.
  • Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.
  • In der Mitte und quer perforiert für einfachere Handhabung und zur Minimierung von Abfall.
  • Ein hochwertiges Universalsorptionsmittel für Anwendungen, bei denen eine Kombination aus guter Absorptionsfähigkeit und erhöhter Festigkeit erforderlich ist.
  • Die ideale Lösung zum Auffangen von Sprühnebel, der von Maschinen erzeugt wird.
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 48,871 gal.
Kapazität (metrisch) 185 L
Typ Absorptionsrolle
Modell Universalsorbens
Länge (angloamerikanisch) 150.919 ft.
Länge (metrisch) 46 m
Breite (angloamerikanisch) 29,921 in.
Breite (metrisch) 76 cm
Alternate Part Number MRO30-DP-E